(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 17257-71-5
Molecular Formula: C10H9F3O3
Formula Weight: 234.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₃ MW: 234,17 g/mol Bod varu: 105…107 °C (1 mmHg) Bod tání: 43…45 °C Hustota: 1,344 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00064200 CAS číslo: 17257-71-5 EINECS: 241-292-1 Merck Index: 14,6280 |