(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 20445-31-2
Molecular Formula: C10H9F3O3
Formula Weight: 234.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₃ MW: 234.17 Bod varu: 105…107 °C (1 mmHg) Bod tání: 43…45 °C Hustota: 1.344 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00004184 CAS číslo: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 |