Tisk…
4-Methyl-2-pentenoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22639.09 B22639.18
B22639.09EA 1180 CZK
B22639.09 B22639.18
4-Methyl-2-pentenoic acid ≥98%
4-Methyl-2-pentenoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 10321-71-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4485 Odour: Unpleasant Boiling Point: 212° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00043804
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Bod varu: 212 °C
Hustota: 0,959
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043804
CAS číslo: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III