Tisk…
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367600010 367600050
ACRO367600010EA 1960 CZK
ACRO367600010 ACRO367600050
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Bod tání: 103…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03084758
CAS číslo: 329214-79-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
GC ≥96.0 %