Tisk…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010 367510050
ACRO367510010EA 4310 CZK
ACRO367510010 ACRO367510050
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319051
CAS číslo: 181219-01-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %