Tisk…
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
366430010 366430050
ACRO366430010EA 1670 CZK
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₂
Bod tání: 94…99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093897
CAS číslo: 171364-82-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %