Tisk…
Dodecane (mixture of isomers)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
365770010 365770050 365770250
ACRO365770010EA 1780 CZK
ACRO365770010 ACRO365770050 ACRO365770250
Dodecane (mixture of isomers)
Dodecane (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₂H₂₆
MW: 170,34 g/mol
Bod varu: 170…195 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,751 g/cm³
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008969
CAS číslo: 13475-82-6
EINECS: 297-629-8
UN: 3295
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 746 to 756 kg/m3
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm