Tisk…
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
312220010 312222500 312220050
ACRO312220010EA 5300 CZK
ACRO312220010 ACRO312222500 ACRO312220050
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17
Bod varu: 116…118 °C (1.5 mmHg)
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004184
CAS číslo: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +71° to +74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %