Tisk…
1,4,7,10-Tetraazacyklododekan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclen
294322500 294320010 294320500
ACRO294322500EA 5560 CZK
ACRO294322500 ACRO294320010 ACRO294320500
1,4,7,10-Tetraazacyklododekan 97%
1,4,7,10-Tetraazacyklododekan
Vzorec: C₈H₂₀N₄
MW: 172.27
Bod tání: 108…113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066281
CAS číslo: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %