Tisk…
Myrcene 90% tech. stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128080050 128085000 128080025
ACRO128080050EA 791 CZK
ACRO128080050 ACRO128085000 ACRO128080025
Myrcene 90% tech. stabilizovaný
Myrcene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 165 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,795 g/cm³
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008908
CAS číslo: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.789 to 0.800 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer ≤0.15 % alpha-Tocopherol