Tisk…
α,2-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
181790250 181791000
ACRO181790250EA 3560 CZK
ACRO181790250 ACRO181791000
α,2-Dibromotoluene 98%
α,2-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 129 °C (19 mmHg)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000173
CAS číslo: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %