2,5-Dibromotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 615-59-8
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆Br₂ Bod varu: 106…108 °C (10 mmHg) Bod tání: 5…6 °C Hustota: 1,813 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000090 CAS číslo: 615-59-8 EINECS: 210-437-0 |