Tisk…
2,5-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
263480050 263480250
ACRO263480050EA 1240 CZK
ACRO263480050 ACRO263480250
2,5-Dibromotoluene 98%
2,5-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 135…136 °C (35 mmHg)
Bod tání: 5…6 °C
Hustota: 1,81 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00000090
CAS číslo: 615-59-8
EINECS: 210-437-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6000 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %