Tisk…
3,5-Dibromotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13756.22 A13756.06 A13756.14
A13756.22EA 20520 CZK
A13756.22 A13756.06 A13756.14
3,5-Dibromotoluene ≥98%
3,5-Dibromotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 1611-92-3 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 1928685 MDL No.: MFCD00013528
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 246 °C
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013528
CAS číslo: 1611-92-3