2,6-Dibromotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11832.03
A11832.06
A11832.03EA
1350
CZK
A11832.03
A11832.06
2,6-Dibromotoluene ≥98%
2,6-Dibromotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Vzorec:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 Bod varu: 112…113 °C (7 mmHg) Bod tání: 2…6 °C Hustota: 1.812 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013524 CAS číslo: 69321-60-4 |