(3-Bromopropyl)benzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
107290050
107291000
107295000
ACRO107290050EA
850
CZK
ACRO107290050
ACRO107291000
ACRO107295000
(3-Bromopropyl)benzene 98%
(3-Bromopropyl)benzene
Vzorec:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Bod varu: 219…220 °C (760 mmHg) Hustota: 1,31 g/cm³ Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000257 CAS číslo: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |