Tisk…
Phenethyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 1470 CZK
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
Phenethyl bromide 98%
Phenethyl bromide
Vzorec: BrCH₂CH₂C₆H₅
MW: 185.06
Bod varu: 220…221 °C (760 mmHg)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 1.35 g/cm³
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000240
CAS číslo: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %