(1-Bromoethyl)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
A16839.14
A16839.22
A16839.36
A16839.14EA
1830
CZK
A16839.14
A16839.22
A16839.36
(1-Bromoethyl)benzene ≥97%
(1-Bromoethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 585-71-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: -65°
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 507210
MDL No.: MFCD00000139
Vzorec:
C₆H₅CHBrCH₃ MW: 185.06 Bod varu: 200 °C Bod tání: –65 °C Hustota: 1.356 Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000139 CAS číslo: 585-71-7 EINECS: 209-560-2 UN: 3265 ADR: 8 II |