Tisk…
(1-Bromoethyl)benzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
218390250 218391000
ACRO218390250EA 1910 CZK
ACRO218390250 ACRO218391000
(1-Bromoethyl)benzene 97%
(1-Bromoethyl)benzene
Vzorec: C₆H₅CHBrCH₃
MW: 185.06
Bod varu: 94 °C (16 mmHg)
Bod tání: 50 °C
Hustota: 1.35 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000139
CAS číslo: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3334
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %