4-Pentynylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
5-Phenyl-1-pentyne
L11608.06
L11608.14
AB179287.0005
L11608.06EA
2780
CZK
L11608.06
L11608.14
ABCRAB179287.0005
4-Pentynylbenzene ≥98%
4-Pentynylbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1823-14-9
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 94°/50mm
Beilstein Reference: 2074729
MDL No.: MFCD00039813
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH Bod varu: 94 °C (50 mmHg) Hustota: 0,950 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039813 CAS číslo: 1823-14-9 EINECS: 217-352-8 |