1-Phenyl-1-propyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene
A14272.06
A14272.09
A14272.06EA
2720
CZK
A14272.06
A14272.09
1-Phenyl-1-propyne ≥98%
1-Phenyl-1-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 673-32-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5640
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 1071474
MDL No.: MFCD00009272
Vzorec:
C₆H₅CCCH₃ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 183…185 °C Hustota: 0,933 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009272 CAS číslo: 673-32-5 EINECS: 211-607-7 |