Tisk…

1-Phenyl-1-propyne 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene

171320050 171320250
ACRO171320050EA 2800 CZK
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Phenyl-1-propyne 99%
1-Phenyl-1-propyne
Vzorec: C₆H₅CCCH₃
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009272
CAS číslo: 673-32-5
EINECS: 211-607-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR