1,1-Diphenylethylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
asym. Diphenylethene, Ethene-1,1-diyldibenzene, asym. Diphenylethylene
117260100
117260250
117261000
ACRO117260100EA
1910
CZK
ACRO117260100
ACRO117260250
ACRO117261000
1,1-Diphenylethylene 98%
1,1-Diphenylethylene
Vzorec:
(C₆H₅)₂CCH₂ MW: 180.25 Bod varu: 270…271 °C (760 mmHg) Bod tání: 6 °C Hustota: 1.02 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008583 CAS číslo: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Merck Index: 13,03355 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Iodide (I) | ≤30 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Selenium (Se) | ≤0.01 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |