α-Methylstyrene ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
L03609.AE
L03609.AP
L03609.0F
L03609.AEEA
803
CZK
L03609.AE
L03609.AP
L03609.0F
α-Methylstyrene ≥99% stabilizovaný
α-Methylstyrene
Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 98-83-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -23°
Boiling Point: 166-169°
Beilstein Reference: 969405
UN No.: 2303
MDL No.: MFCD00008859
Vzorec:
C₉H₁₀ MW: 118,18 g/mol Bod varu: 166…169 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 0,909 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008859 CAS číslo: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |