Tisk…
Allylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
M-Clarity™ quality level = MQ100
A29402-100ML A29402-25ML
SIALA29402-100MLEA 6800 CZK
SIALA29402-100ML SIALA29402-25ML
Allylbenzene, Sigma-Aldrich®
Allylbenzene
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 157 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –40 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008651
CAS číslo: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III