Tisk…
4-Vinylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
294910010 294910050
ACRO294910010EA 2410 CZK
ACRO294910010 ACRO294910050
4-Vinylbenzoic acid 96%
4-Vinylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…144 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002569
CAS číslo: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in Methanol) Clear solution
Titration with NaOH ≥95 %