Tisk…
thiofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 1480 CZK
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
thiofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
thiofenol
Vzorec: C₆H₆S
Bod varu: 169 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004826
CAS číslo: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,09492