Tisk…
thiofenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 5850 CZK
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
thiofenol 99%
thiofenol
Vzorec: C₆H₆S
Bod varu: 167…169 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,078 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004826
CAS číslo: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,09492
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %