(Ethylthio)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13987.06
A13987.14
A13987.22
A13987.06EA
1500
CZK
A13987.06
A13987.14
A13987.22
(Ethylthio)benzene ≥98%
(Ethylthio)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 622-38-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CH3
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5655
Odour: Stench
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1905731
MDL No.: MFCD00009265
Vzorec:
C₈H₁₀S Bod varu: 204…205 °C Hustota: 1,020 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009265 CAS číslo: 622-38-8 EINECS: 210-731-9 |