Tisk…

Fenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

77608-100G 77608-500G
SIAL77608-100GEA 5640 CZK
SIAL77608-100G SIAL77608-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Bod varu: 181,7 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR