Tisk…
Fenol 99,0-100,5, crystals_detached Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
20596.297EA 4990 CZK
20596.297 20596.468
Fenol 99,0-100,5, crystals_detached Ph. Eur.
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 181.8 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40.8 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test