Tisk…
2,4-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
L3609-100ML L3609-500ML L3609-5ML
SIALL3609-100MLEA 3580 CZK
SIALL3609-100ML SIALL3609-500ML SIALL3609-5ML
2,4-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Lutidin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107.16
Bod varu: 159
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006337
CAS číslo: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 III