Oxid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
223638-10G
223638-50G
SIAL223638-10GEA
4120
CZK
SIAL223638-10G
SIAL223638-50G
Oxid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Oxid stříbrný
Vzorec:
Ag₂O Bod tání: 800…830 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003404 CAS číslo: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08665 |