Kyselina jodistá, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
P0430-100G
P0430-25G
SIALP0430-100GEA
5960
CZK
SIALP0430-100G
SIALP0430-25G
Kyselina jodistá, Sigma-Aldrich®
Kyselina jodistá
Vzorec:
H₅IO₆ MW: 227.94 Bod tání: 122 Hustota: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS číslo: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 I Merck Index: 13,07248 |