Jodičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
438464-25G
438464-5G
SIAL438464-25GEA
8370
CZK
SIAL438464-25G
SIAL438464-5G
Jodičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Jodičnan draselný
Vzorec:
KlO₃ Bod tání: 560 °C Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS číslo: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07726 |