Cyclohexanemethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
101842-25G
101842-5G
SIAL101842-25GEA
4870
CZK
SIAL101842-25G
SIAL101842-5G
Cyclohexanemethylamine, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanemethylamine
Vzorec:
C₇H₁₅N Bod varu: 161…163 °C (1013 hPa) Bod tání: –8 °C Hustota: 0,871 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001520 CAS číslo: 3218-02-8 EINECS: 221-741-8 UN: 2735 ADR: 8,I |