Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
251186-100G 251186-25G
SIAL251186-100GEA 2570 CZK
SIAL251186-100G SIAL251186-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₄F₆
Bod varu: 116,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,383 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000392
CAS číslo: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III