Tisk…
1,3-Diphenylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
W239704-1KG-K W239704-5KG-K W239704-100G-K
SIALW239704-1KG-KEA 0 CZK
SIALW239704-1KG-K SIALW239704-5KG-K SIALW239704-100G-K
1,3-Diphenylacetone, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
MW: 210,28 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1,195 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004795
CAS číslo: 102-04-5
EINECS: 203-000-0