Tisk…
4-Allylveratrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
284424-100G 284424-5G
SIAL284424-100GEA 1940 CZK
SIAL284424-100G SIAL284424-5G
4-Allylveratrole, Sigma-Aldrich®
4-Allylveratrole
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008652
CAS číslo: 93-15-2
EINECS: 202-223-0