Tisk…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
301422500 301420010
ACRO301422500EA 5780 CZK
ACRO301422500 ACRO301420010
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 99%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009944
CAS číslo: 22059-21-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)