Tisk…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3903-100MG A3903-1G A3903-250MG
SIALA3903-100MGEA 6810 CZK
SIALA3903-100MG SIALA3903-1G SIALA3903-250MG
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
MDL Number: MFCD00009944
CAS číslo: 22059-21-8