4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21900.03
B21900.06
B21900.14
B21900.03EA
937
CZK
B21900.03
B21900.06
B21900.14
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 59662-48-5
Molecular Formula: C19H22O2
Formula Weight: 282.38
Melting Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00143232
Vzorec:
C₁₉H₂₂O₂ Bod tání: 222…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143232 CAS číslo: 59662-48-5 |