Tisk…
3-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
715204-1G 715204-5G
SIAL715204-1GEA 0 CZK
SIAL715204-1G SIAL715204-5G
3-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
MDL Number: MFCD00045846
CAS číslo: 716-76-7