Tisk…
2,2'-Dipyridylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D216402-5G D216402-25G
SIALD216402-5GEA 2880 CZK
SIALD216402-5G SIALD216402-25G
2,2'-Dipyridylamine, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridylamine
Vzorec: C₁₀H₉N₃
MDL Number: MFCD00006247
CAS číslo: 1202-34-2
EINECS: 214-864-3