Tisk…
1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
B22004.14 B22004.22
B22004.14EA 1140 CZK
B22004.14 B22004.22
1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97%
1-(4-Morpholino)cyclohexene
Purity: 97% CAS No.: 670-80-4 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5146 Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 118696 MDL No.: MFCD00006163
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
MW: 167.25
Bod varu: 118…120 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.020
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006163
CAS číslo: 670-80-4
EINECS: 211-579-6