Tisk…
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
226610-10G 226610-1G
SIAL226610-10GEA 4820 CZK
SIAL226610-10G SIAL226610-1G
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132.16
MDL Number: MFCD00021860
CAS číslo: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6