(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Phenyl-2-propyn-1-ol
L09549.03
L09549.06
L09549.03EA
1040
CZK
L09549.03
L09549.06
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4187-87-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 742365
MDL No.: MFCD00021860
Vzorec:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Bod varu: 231…233 °C Bod tání: 26…30 °C Hustota: 1,087 Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021860 CAS číslo: 4187-87-5 EINECS: 224-064-6 |