(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Phenylbut-3-yn-2-ol
B25515.06
B25515.14
B25515.22
B25515.06EA
1760
CZK
B25515.06
B25515.14
B25515.22
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 127-66-2
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 92-93°/10mm
Beilstein Reference: 1100096
MDL No.: MFCD00004454
Vzorec:
C₁₀H₁₀O MW: 146,19 g/mol Bod varu: 92…93 °C (10 mmHg) Bod tání: 49…53 °C Hustota: 1,031 Bod vzplanutí: 96 °C (205 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004454 CAS číslo: 127-66-2 EINECS: 204-855-2 |