Tisk…
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
212997-100G 212997-25G 212997-5G
SIAL212997-100GEA 11090 CZK
SIAL212997-100G SIAL212997-25G SIAL212997-5G
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₀O
MDL Number: MFCD00004454
CAS číslo: 127-66-2
EINECS: 204-855-2