Tisk…
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H28115.06 H28115.03
H28115.06EA 4330 CZK
H28115.06 H28115.03
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 408492-28-4 Molecular Formula: C12H16BIO2 Formula Weight: 329.97 Melting Point: 70-72° MDL No.: MFCD09953498
Vzorec: C₁₂H₁₆BIO₂
MW: 329.97
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953498
CAS číslo: 408492-28-4